4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1336-1G P1336-5G
TCIAP1336-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAP1336-1G TCIAP1336-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (par GC)
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formule: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00008776
Numéro CAS: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dc3f665ceb719182e668525bd197225815cc5b7&vid=7dc3f665ceb719182e668525bd197225815cc5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité