Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-β-(4-Chlorophenyl)alaninol

Synonyms: (S)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol, (S)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol

040399-1G 040399-5G
FLUO040399-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040399-1G FLUO040399-5G
(S)-β-(4-Chlorophenyl)alaninol
(S)-β-(4-Chlorophenyl)alaninol


Formule: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784069
Numéro CAS: 886061-26-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité