2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20688.06EA 122 EUR InStock
B20688.06 B20688.03
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁ClO₃
MW: 202,64 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210141
Numéro CAS: 93983-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité