4-Cyanophenyl-4-heptylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0810-1G H0810-5G
TCIAH0810-1GEA 33 EUR InStock
TCIAH0810-1G TCIAH0810-5G
4-Cyanophenyl-4-heptylbenzoate ≥98.0% (par GC)
4-Cyanophenyl-4-heptylbenzoate
Formule: C₂₁H₂₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00001817
Numéro CAS: 38690-76-5
EINECS: 254-084-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99bd6a3fc85007f6ddc77453cc7cffdd1f2c174c&vid=99bd6a3fc85007f6ddc77453cc7cffdd1f2c174c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 42.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité