5-Acetylsalicylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1156-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA1156-25G
5-Acetylsalicylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Acetylsalicylamide
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049222
Numéro CAS: 40187-51-7
EINECS: 254-830-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/01/28929001.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité