N-Boc-L-phenylalaninol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2604-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2604-5G
N-Boc-L-phenylalaninol ≥97.0% (par GC)
N-Boc-L-phenylalaninol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00076976
Numéro CAS: 66605-57-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/93/28934193.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -30.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité