Methyl-4-methylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1584-25G M1584-5G
TCIAM1584-25GEA 106 EUR InStock
TCIAM1584-25G TCIAM1584-5G
Methyl-4-methylsalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-methylsalicylate
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 242°C
Numéro MDL: MFCD00020130
Numéro CAS: 4670-56-8
EINECS: 225-117-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=104f6e7bcef3f19f80f4e268a64955ff2b4742ca&vid=104f6e7bcef3f19f80f4e268a64955ff2b4742ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité