Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
H0640-25G H0640-5G
TCIAH0640-25GEA 116 EUR InStock
TCIAH0640-25G TCIAH0640-5G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00009984
Numéro CAS: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef132a1a315f9e2601fae6e70942f6746273e46&vid=bef132a1a315f9e2601fae6e70942f6746273e46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité