2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1534-1G T1534-100MG
TCIAT1534-1GEA 691 EUR InStock
TCIAT1534-1G TCIAT1534-100MG
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene
Formule: C₁₈H₂₉NO
Point de fusion: 168°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008817
Numéro CAS: 24973-59-9
EINECS: 246-553-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc2f91253e01d047c6cdc01a682547f1bf279f5e&vid=cc2f91253e01d047c6cdc01a682547f1bf279f5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité