Salicylideneaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((Phenylimino)methyl)phenol
S0267-25G S0267-5G
TCIAS0267-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAS0267-25G TCIAS0267-5G
Salicylideneaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Salicylideneaniline
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD00020066
Numéro CAS: 779-84-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc56904fd1f3886337e889c6891763a5b920e3fb&vid=cc56904fd1f3886337e889c6891763a5b920e3fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité