4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53073.03 H53073.06
H53073.03EA 157 EUR InStock
H53073.03 H53073.06
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 338454-30-1 Molecular Formula: C14H15BO3 Formula Weight: 242.08 Melting Point: 102-106° MDL No.: MFCD06409944
Formule: C₁₄H₁₅BO₃
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409944
Numéro CAS: 338454-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité