4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15087500EA 91.2 EUR InStock
EHERC15087500
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
Formule: C₁₃H₁₂Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00047829
Numéro CAS: 101-14-4
EINECS: 202-918-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité