Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Cbz-D-phenylalaninol

Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalaninol, Z-D-Phenylalaninol, Cbz-D-Phenylalaninol

045534-1G 045534-5G
FLUO045534-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045534-1G FLUO045534-5G
N-Cbz-D-phenylalaninol
N-Cbz-D-phenylalaninol


Formule: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191193
Numéro CAS: 58917-85-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité