N-Cbz-D-phenylalaninol ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1609-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC1609-1G TCIAC1609-5G
N-Cbz-D-phenylalaninol ≥97.0% (par HPLC)
N-Cbz-D-phenylalaninol
Formule: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191193
Numéro CAS: 58917-85-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/27/28938827.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +44.0 deg (C=2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité