Nordihydroguaiaretic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-(2,3-Dimethylbutane-1,4-diyl)bis(benzene-1,2-diol)
ACRO376300050EA 338 EUR InStock
ACRO376300050 ACRO376300010 ACRO376305000
Nordihydroguaiaretic acid 95%
Nordihydroguaiaretic acid
Formule: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302,37 g/mol
Point de fusion: 184…189 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002206
Numéro CAS: 500-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité