Nordihydroguaiaretic acid ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4,4'-(2,3-Dimethylbutane-1,4-diyl)bis(benzene-1,2-diol)
TCIAD0800-5GEA 329 EUR InStock
TCIAD0800-5G TCIAD0800-1G
Nordihydroguaiaretic acid ≥97.0% (par HPLC)
Nordihydroguaiaretic acid
Formule: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002206
Numéro CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Merck Index: 14,06693
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/53/28975853.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité