4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21683.03EA 89.9 EUR InStock
B21683.03
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonamide ≥97%
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀ClNO₂S
MW: 219,69 g/mol
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275263
Numéro CAS: 219689-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité