1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16894.06EA 66.4 EUR InStock
L16894.06 L16894.14
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 96%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,659
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042090
Numéro CAS: 802-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité