1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Synonyms: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
003137-25G 003137-100G
FLUO003137-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003137-25G FLUO003137-100G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042090
Numéro CAS: 802-93-7
EINECS: 212-354-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité