1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20259.09EA 216 EUR InStock
B20259.09 B20259.03
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042091
Numéro CAS: 1992-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité