1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene hydrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1419-25G B1419-5G
TCIAB1419-25GEA 326 EUR InStock
TCIAB1419-25G TCIAB1419-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene hydrate ≥98.0% (par GC)
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene hydrate
Formule: C₁₂H₆F₁₂O₂·H₂O
Numéro MDL: MFCD00192487
Numéro CAS: 1992-15-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Water 3.5 to 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité