(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO370040050EA 162 EUR InStock
ACRO370040050
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formule: C₁₃H₁₈NO₇P
MW: 331,27 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043304
Numéro CAS: 88568-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité