(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22506.14EA 596 EUR InStock
B22506.14 B22506.03 B22506.06
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥97%
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formule: C₁₃H₁₈NO₇P
MW: 331,27 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043304
Numéro CAS: 88568-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité