(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2440-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2440-1G TCIAC2440-5G
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formule: C₁₃H₁₈NO₇P
MW: 331,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043304
Numéro CAS: 88568-95-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/47/28939447.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité