4,4'-Biphenyldiboronic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2490-5GEA 356 EUR InStock
TCIAB2490-5G TCIAB2490-1G
4,4'-Biphenyldiboronic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Formule: C₁₂H₁₂B₂O₄
MW: 241,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151795
Numéro CAS: 4151-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité