Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2199-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB2199-5G TCIAB2199-25G
Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥98.0% (par GC)
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO₂S
MW: 252,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078658
Numéro CAS: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/68/28933968.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité