6-Fluoroquinoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H35900.MD H35900.03
H35900.MDEA 55.4 EUR InStock
H35900.MD H35900.03
6-Fluoroquinoline ≥97%
6-Fluoroquinoline
Formule: C₉H₆FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01685512
Numéro CAS: 396-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité