4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Synonyms: 8-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
CFF814.1 005480-500MG 005480-1G
CHMPCFF814.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF814.1 FLUO005480-500MG FLUO005480-1G
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269346
Numéro CAS: 243977-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité