4-(Boc-amino)cyclohexanone
Synonyms: 4-Aminocyclohexan-1-one, N-BOC protected, tert-Butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
011548-5G 011548-1G
FLUO011548-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011548-5G FLUO011548-1G
4-(Boc-amino)cyclohexanone
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798168
Numéro CAS: 179321-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité