Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-1-Aminocyclopentane-trans -1,3-dicarboxylic acid


0187/10 0187/50
TOCR0187/10EA 244 EUR InStock
TOCR0187/10 TOCR0187/50
(±)-1-Aminocyclopentane-trans -1,3-dicarboxylic acid
(±)-1-Aminocyclopentane-trans-1,3-dicarboxylic acid


Formule: C₇H₁₁NO₄
Numéro CAS: 39026-64-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité