trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1258-1G H1258-5G
TCIAH1258-1GEA 145 EUR InStock
TCIAH1258-1G TCIAH1258-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD11036248
Numéro CAS: 3685-27-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc274283fc543485f9721df37a80421a7fd09c8&vid=dcc274283fc543485f9721df37a80421a7fd09c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité