Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1717-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAP1717-1G TCIAP1717-5G
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Formule: C₅H₄BF₃KN
MW: 185,0000 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038545
Numéro CAS: 561328-69-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/43/28993043.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité