Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1684-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAP1684-1G TCIAP1684-5G
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Formule: C₅H₄BF₃KN
MW: 184,9965 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038543
Numéro CAS: 1111732-87-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/23/28993023.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité