Potassium(iodomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1808-5GEA 246 EUR InStock
TCIAP1808-5G TCIAP1808-1G
Potassium(iodomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium(iodomethyl)trifluoroborate
Formule: CH₂BF₃IK
MW: 247,83 g/mol
Point de fusion: 242°C
Numéro MDL: MFCD11112187
Numéro CAS: 888711-47-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/06/28993106.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité