Sodium phenoxide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25002.30EA 354 EUR InStock
B25002.30 B25002.18
Sodium phenoxide ≥98%
Sodium phenoxide
Formule: C₆H₅NaO
MW: 116,09 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013134
Numéro CAS: 139-02-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité