Bis(trimethylsilyl)sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(trimethylsilyl) sulphate
B1245-25G B1245-5G
TCIAB1245-25GEA 194 EUR InStock
TCIAB1245-25G TCIAB1245-5G
Bis(trimethylsilyl)sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(trimethylsilyl)sulphate
Formule: C₆H₁₈O₄SSi₂
MW: 242,4407 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008268
Numéro CAS: 18306-29-1
EINECS: 242-192-0
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca2b071ad5d2f471b4d363203c7f1db968ec1a0c&vid=ca2b071ad5d2f471b4d363203c7f1db968ec1a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité