Cobalt(II) wolframate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cobalt(II) tungsten oxide, Cobalt(II) tungstate
40223.09 40223.18 40223.30
40223.09EA 75.3 EUR InStock
40223.09 40223.18 40223.30
Cobalt(II) wolframate ≥99%
Cobalt(II) wolframate
Purity: 99% CAS No.: 10101-58-3 Molecular Formula: CoWO4 Formula Weight: 306.78 Physical Form: Powder Density: 8.42 Solubility: Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids MDL No.: MFCD00016034
pigment, drier for enamels, inks, and paints, electronic devices
Formule: CoO₄W
MW: 306,769 g/mol
Densité: 8.42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016034
Numéro CAS: 10101-58-3
EINECS: 233-254-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité