2,6-Diacetoxynaphthalene ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1739-5GEA 152 EUR InStock
TCIAD1739-5G
2,6-Diacetoxynaphthalene ≥99.0% (par GC)
2,6-Diacetoxynaphthalene
Formule: C₁₄H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00035955
Numéro CAS: 22426-47-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/21/28978521.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 176.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité