1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO146300250EA 133 EUR InStock
ACRO146300250
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, pur
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Formule: C₁₆H₁₁N₃O₃
MW: 293,28 g/mol
Point de fusion: 248…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003908
Numéro CAS: 6410-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Elemental Analysis 29.03 to 31.45 % (C)
Elemental Analysis 11.29 to 12.23 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité