1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
40446-100MGEA 252 EUR InStock
40446-100MG
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Supelco®
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Formule: C₁₆H₁₁N₃O₃
MW: 293,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003908
Numéro CAS: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité