1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
100994-25GEA 123 EUR InStock
100994-25G
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Para red is a biological stain. It is used as a fat soluble chemical dye and food additive. It is a banned colorant and a number of analytical techniques have been developed to detect it in food. Para Red may be used to make standards for analysis.
Formule: C₁₆H₁₁N₃O₃
MW: 293,28 g/mol
Point de fusion: 248 - 252 °C (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00003908
Numéro CAS: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Red
Appearance (form) Powder
Infrared spectrum Conforms to structure
Wavelength in 0.008 g/L, Toluene 485 - 491 nm
Extinction coefficient ≥21.000
Wavelength 325 - 331 nm
Extinction coefficient ≥8.000
Carbon 61.6 - 69.5%
Nitrogen 13.4 - 15.2%
TLC consistent with control Conforms
Solubility (turbidity) c = 1 mg/ml, acetone Clear to slightly hazy
Solubility (colour) orange to red Conforms to requirements
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité