Calmagite, pur Indicateur de Zinc
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
108170050 108170100 108170250 108171000
ACRO108170050EA 63.1 EUR InStock
ACRO108170050 ACRO108170100 ACRO108170250 ACRO108171000
Calmagite, pur Indicateur de Zinc
Calmagite
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₅S
MW: 358,37 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011656
Numéro CAS: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥300 (610 nm, in buffer)
Suitability (for Ca + Mg determination) Passes test
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité