Calmagite
Fournisseur: Molekula
MOLE28767001-25GEA 0 EUR InStock
MOLE28767001-25G
Calmagite
Calmagite
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₅S
MW: 358,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011656
Numéro CAS: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité