Calmagite indicateur de métaux pour Ca, Mg etc.
Fournisseur: TCI
Attention
C0008-1G C0008-5G
TCIAC0008-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC0008-1G TCIAC0008-5G
Calmagite indicateur de métaux pour Ca, Mg etc.
Calmagite
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₅S
MW: 358,37 g/mol
Point de fusion: 330°C
Numéro MDL: MFCD00011656
Numéro CAS: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
Merck Index: 14,01718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f507ac2142bef470f267714630199a51218d1f27&vid=07faff2ff13319fcd1c4c63b77b49046ebd350d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Sensitiveness Turn Red with Calcium carbonate and turn Blue by adding EDTA 2Na
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité