Sodium hydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate hydrate ≥80.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0362-25G A0362-500G
TCIAA0362-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0362-25G TCIAA0362-500G
Sodium hydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate hydrate ≥80.0% (par azote total et analyse par titration)
Sodium hydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate hydrate
Formule: C₁₀H₈NNaO₇S₂·xH₂O
MW: 341,28 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00036444
Numéro CAS: 343321-59-5
EINECS: 226-736-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f92feb74c61f35ccea9113572791ff94797d46c&vid=0f92feb74c61f35ccea9113572791ff94797d46c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 80.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 80.0 %
Drying loss max. 6.0 %
Sulfate max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité