1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23375.22EA 134 EUR InStock
B23375.22 B23375.14 B23375.36
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥90%
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Formule: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
MW: 377,26 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003885
Numéro CAS: 525-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité