Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt

Fournisseur: FF-CHEMICALS

FFCHFF62549010EA 306 EUR InStock
FFCHFF62549010
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt


Formule: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
MW: 377,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003885
Numéro CAS: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité