1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH1270-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAH1270-5G
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Formule: C₁₃H₁₄O₂
MW: 202,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632581
Numéro CAS: 77301-42-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/91/28971191.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité