2-Allyloxytetrahydropyran ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Allyloxy)tetrahydro-2H-pyran
A2391-25G A2391-5G
TCIAA2391-25GEA 235 EUR InStock
TCIAA2391-25G TCIAA2391-5G
2-Allyloxytetrahydropyran ≥95.0% (par GC)
2-Allyloxytetrahydropyran
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00154089
Numéro CAS: 4203-49-0
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27772231d9422e20fa141029072cfc11b71b43e0&vid=27772231d9422e20fa141029072cfc11b71b43e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité