2-Phenoxytetrahydropyran ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0853-25ML P0853-5ML
TCIAP0853-25MLEA 148 EUR InStock
TCIAP0853-25ML TCIAP0853-5ML
2-Phenoxytetrahydropyran ≥90.0% (par GC)
2-Phenoxytetrahydropyran
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00059801
Numéro CAS: 4203-50-3
EINECS: 224-114-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27013ea78717252fb9d10b2ccd8233ffc560bb7a&vid=27013ea78717252fb9d10b2ccd8233ffc560bb7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité